Learn More
Isopropylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Beschreibung
Isopropylamine acts as a regulating agent for plastics and an additive in the petroleum industry. It is also useful as an intermediate for pharmaceuticals, coating materials, rubber chemicals and other organic products. It also finds application in binary chemical weapons in combination with isopropyl alcohol. Further, it is used as a solvent and to prepare other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isopropylamin wirkt als Reguliermittel für Kunststoffe und als Additiv in der Mineralölindustrie. Es ist auch als Zwischenprodukt für Pharmazeutika, Beschichtungsmaterialien, Gummichemikalien und andere organische Produkte nützlich. Es findet auch Anwendung für binäre chemische Waffen in Kombination mit Isopropylalkohol. Darüber hinaus wird es als Lösungsmittel und zur Herstellung anderer Chemikalien verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Chloroform, Hexan, Aceton und Ethanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Perchlorylfluorid.
Isopropylamin wirkt als Reguliermittel für Kunststoffe und als Additiv in der Mineralölindustrie. Es ist auch als Zwischenprodukt für Pharmazeutika, Beschichtungsmaterialien, Gummichemikalien und andere organische Produkte nützlich. Es findet auch Anwendung für binäre chemische Waffen in Kombination mit Isopropylalkohol. Darüber hinaus wird es als Lösungsmittel und zur Herstellung anderer Chemikalien verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Chloroform, Hexan, Aceton und Ethanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Perchlorylfluorid.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isopropylamine |
Schmelzpunkt | °C to 101°C |
Dichte | 0.691 |
Siedepunkt | 33°C to 34°C |
Flammpunkt | -32°C (-25°F) |
Prozentgehaltsbereich | ≥99% |
Strukturformel | (CH3)2CHNH2 |
Brechungsindex | 1.375 |
Menge | 500 mL |
UN-Nummer | UN1221 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Amino-propan
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.