Learn More
Isopropylsalicylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10001811
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Isopropylsalicylat, 99 %, ACROS Organics, Menge:250g, Verpackung:Glasflasche, Siedepunkt:122,0 °C (18,0 mmHg), farblos bis gelb, Molekülmasse:180,203, Prozent Reinheit:99%, Assay-Prozentbereich:99%, CAS:607-85-2, ChEBI:CHEBI:38703, Dichte:1,0600 g/ml, EINECS-Nummer:210-143-2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 607-85-2
MDL-Nummer MFCD00035703
InChI-Schlüssel YEULQIJMIOWCHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl salicylate, isopropyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid, isopropyl ester, iso-propyl salicylate, salicylic acid isopropyl ester, isopropyl o-hydroxybenzoate, benzoic acid, 2-hydroxy-, 1-methylethyl ester, 1-methylethyl 2-hydroxybenzoate, methylethyl 2-hydroxybenzoate, opropyl salicylate
PubChem CID 11838
ChEBI CHEBI:38703
IUPAC-Name Propan-2-yl-2-Hydroxybenzoat
SMILES CC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl salicylate
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 122.0°C (18.0 mmHg)
Flammpunkt >93°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H12O3
Brechungsindex 1.5090 to 1.5110
Menge 100 g
Relative Dichte 1.06
Molekulargewicht (g/mol) 180.2
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl salicylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.