Learn More
Isopropyl-4-Hydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
It is used as a preservative in cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungsgebiete
Es wird als Konservierungsmittel in Kosmetika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethylacetat.
Anmerkungen
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Es wird als Konservierungsmittel in Kosmetika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethylacetat.
Anmerkungen
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isopropyl 4-hydroxybenzoate |
Schmelzpunkt | 84°C to 86°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2641564 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Chloroform,Ethyl Acetate. |
Formelmasse | 180.21 |
Reinheit (%) | 98% |