Learn More
Micronova™ Isolator Tool™ Überzüge
Lässt sich über Moppadapter der QDIT- und QPIT-Serie schieben. Die Micronova™ Isolator Tool™ Schutzbezüge sind waschbar, autoklavierbar und wiederverwendbar.
Brand: Micronova™ ITC620-9
Description
Trägt zu Vereinfachung der Reinigung gemäß USP 797 bei
Das Micronova Isolatormaterial ist mit einer Auswahl an Platten aus Edelstahl oder Kunststoff erhältlich. Die Moppaufsätze sind in einer Reihe von Materialien mit optionaler Schaumstoffschicht erhältlich, die das Desinfektionsmittel aufnimmt und das Auswringen erleichtert. Für den Einsatz mit Universalgriffen der Serie SSU oder Gewindegriffe der Serie STA, die durch kleine Passagen passen und eine längere Reichweite ermöglichen.
- Isolatormaterial mit verschiedenen Aufsätzen
- Ergonomische Reinigung von Isolatoren, Hauben, RABS und anderen kleinen Geräten
- Modulare, erweiterbare Griffe passen durch kleine Passagen und erhöhen die Reichweite
- Abgewinkelter Kopfadapter mit 360°-Drehgelenk für einfaches Auftragen von Reinigungsmittel
- Der Edelstahladapter (QDIT) ist für den Einsatz mit QD Griffen der Serie SSU konzipiert
- Der Kunststoffadapter (QPIT) ist für den Einsatz mit Griffen mit ACME-Gewinde konzipiert
- Die Aufsätze sind in verschiedenen Materialien für spezielle Reinigungszwecke erhältlich
- NovaPoly — 100 % glatter, gestrickter Polyester für ein ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmittel
- PolySorb — 100 % strukturierter Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmittel
- MegaTex — 100 % Polyamid-Vlies, saugfähig, mit sanft scheuernder Oberfläche
- Mikrofaser — 80 % Polyester, 20 % Polyamid, hohe Saugfähigkeit und Effektivität im nassen und trockenen Zustand
- Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
- Waschbar und zur Wiederverwendung geeignet
- Autoklavierbar
Specifications
22,9 x 5,1 cm (9 x 2 in.) | |
Weiß | |
Unsteril | |
5,1 cm | |
Nein | |
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen. | |
Reinigung und Desinfektion von BSC, Hauben, Isolatoren und anderen Geräten. |
Isolator-Reinigungswerkzeugbezug | |
9 in. | |
22,9 cm | |
Chemikalien | |
50/Karton | |
Isolatoren, Einschluss- und Biohauben in Reinraum- und Pufferbereichen | |
Vliesstoff Polyamid, Polyester, Gummiband |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.