Learn More
Micronova™ Isolator Tool™ Überzüge
GREENER_CHOICE
Lässt sich über Moppadapter der QDIT- und QPIT-Serie schieben. Die Micronova™ Isolator Tool™ Schutzbezüge sind waschbar, autoklavierbar und wiederverwendbar.
Marke:  Micronova™ ITCAA-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13178675
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Ein 9 in. (22.9 cm) breiter Isolatorwerkzeugadapter, 50 NovaPoly™ Schutzbezüge und ein 12 in. (23 cm) langer Edelstahlgriff
Beschreibung
Beschreibung
Trägt zu Vereinfachung der Reinigung gemäß USP 797 bei
  • Die flache Bauweise und der abgewinkelte Kopf ermöglichen eine einfache Anwendung von Desinfektionsmitteln oder Reinigungsmitteln.
  • Modulare und ausziehbare Griffe passen in kleine Durchgänge und ermöglichen nach der Montage eine größere Reichweite.
  • Zubehör in elektropoliertem Edelstahl oder Kunststoff erhältlich.
  • Bestrahlte Version erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
22,9 x 5,1 cm (9 x 2 in.)
9 in.
22.9 cm
5.1 cm
Chemikalien
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Moppadapter der QDIT- und QPIT-Serie für Reinräume
Isolator-Reinigungswerkzeugbezug
Unsteril
Autoklavierbar
2 in.
Nein
One 9 in. W isolator tool adapter, 50 NovaPoly™ slip covers and one 12 in. L stainless steel handle
Mikrofaser, Polyester, Polyamid, Gummiband