Learn More
Micronova™ Isolator Tool™ Überzüge
Lässt sich über Moppadapter der QDIT- und QPIT-Serie schieben. Die Micronova™ Isolator Tool™ Schutzbezüge sind waschbar, autoklavierbar und wiederverwendbar.
Marke:  Micronova™ ITC6-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11922475
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Trägt zu Vereinfachung der Reinigung gemäß USP 797 bei
  • Geeignet für kleine Durchlässe und Aufsatzgeräte mit größerer Reichweite
  • Die zweilagigen Polyesterüberzüge werden mit einem Adapter am Isolatorwerkzeug befestigt
Spezifikation
Spezifikation
22,9 x 5,1 cm (9 x 2 in.)
Weiß
Unsteril
Autoklavierbar
2 in.
Nein
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Polyester, Urethane Foam, Elastic Band
Isolator-Reinigungswerkzeugbezug
9 in.
22.9 cm
5.1 cm
Chemikalien
50/Cs.
Reinigung und Desinfektion von BSC, Hauben, Isolatoren und anderen Geräten.