Learn More
Labconco™ Isolierventil
Zur Verkürzung die Zeit, die für die Wiederherstellung des Arbeitsvakuums und die Bestimmung des Endpunkts erforderlich ist. Das Labconco™ Absperrventil ist für die Verwendung mit FreeZone™ Stoppering Tabletttrocknern und FreeZone™ Schüttgut-Tabletttrocknern vorgesehen.
Marke:  Labconco™ 7761500
Artikelnummer. 15183085
  • 4085.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Trennt den Tabletttrockner vom Gefriertrocknungssystem, um die Zeit zu verkürzen, die für die Wiederherstellung des Vakuumniveaus erforderlich ist, und um ein Mittel zur Bestimmung des Endpunkts bereitzustellen
  • Bestehend aus Ventil, Ventilgriff, Klemmen, Kupplungen und Installationsanweisung
  • Halterungen unter dem im Lieferumfang des Tabletttrockner enthaltenen Stützfuß
  • Kann vor oder nach der Installation des Tabletttrockners im Gefriertrocknungssystem eingebaut werden
  • Für die Verwendung mit den Stoppering Tabletttrocknern 7806020, 7806040 und 7806030 und den Schüttguttrocknern 7806060 und 7806070.
  • Das Isolierventil und der Tabletttrocknerverteiler 7726500 mit 6 Anschlüssen sind möglicherweise vor Ort nicht zusammen installiert.
Spezifikation
Spezifikation
Isolierventil
8,65 in.
2,3 kg
7,75 in.
5 lb.