Learn More
Isoeugenol, cis + trans, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isoeugenol |
Namenshinweis | cis + trans |
Schmelzpunkt | -10°C |
Dichte | 1.08 |
Siedepunkt | 266°C to 268°C |
Flammpunkt | 134°C (273°F) |
Brechungsindex | 1.577 |
Menge | 500 g |
Beilstein | 1909602 |
Merck Index | 14,5171 |