Learn More
Isoeugenol, cis + trans, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430378
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-54-1
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.20
MDL-Nummer MFCD00009285
InChI-Schlüssel BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
Synonym isoeugenol, e-isoeugenol, trans-isoeugenol, 2-methoxy-4-propenylphenol, 4-propenylguaiacol, 4-hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-methoxy-4-prop-1-en-1-yl phenol, trans-p-propenylquaiacol, isoeugenol trans-form, 4-hydroxy-3-methoxypropenylbenzene
PubChem CID 853433
ChEBI CHEBI:50545
IUPAC-Name 2-Methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]phenol
SMILES COC1=CC(\C=C\C)=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoeugenol
Namenshinweis cis + trans
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 1.08
Siedepunkt 266°C to 268°C
Flammpunkt 134°C (273°F)
Brechungsindex 1.577
Menge 25 g
Beilstein 1909602
Merck Index 14,5171
Formelmasse 164.21
Reinheit (%) ≥98%