Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Brandmelder mit blinkendem Licht
Weist auf ein blinkendes Gerät und damit auf einen ausgelösten Brandmelder hin
Marke: Brady™ 311221
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weist auf ein blinkendes Gerät und damit auf einen ausgelösten Brandmelder hin
Spezifikation
Class B | |
Glanz | |
1 Sign | |
Facility Identification, Safety Identification | |
5.91 in. | |
Square | |
Universal | |
Fire Alarm Flashing Light | |
Photoluminescent on Red |
F/F018/NT/PP-PHOLUMB-150X150-1 | |
Polypropylene | |
Surface Mount | |
5.91 in. | |
-40°C to +66°C | |
-40°F to +150°F | |
150 x 150 mm | |
Safety Sign |