Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Laborkittel tragen
Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Marke: Brady™ 311373
5.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Spezifikation
M/M059/EN566/PE-150X50-1 | |
Polyester | |
1.97 x 5.91 in. | |
Surface Mount | |
1.97 in. | |
5.91 in. | |
Rechteckig | |
English | |
Wear Laboratory Coat | |
White on Blue |
Glanz | |
1 Sign | |
Permanent | |
Facility Identification, Safety Identification | |
0.099 mm | |
-40°C to +110°C | |
-40°F to +230°F | |
50 x 150 mm | |
Safety Sign |