Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Laborkittel tragen
Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Marke:  Brady™ 311375
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17831775
  • 13.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Spezifikation
Spezifikation
M/M059/EN566/PE-450X150-1
Polyester
5.91 x 17.72 in.
Surface Mount
5.91 in.
17.72 in.
Rechteckig
English
Wear Laboratory Coat
White on Blue
Glanz
1 Sign
Permanent
Facility Identification, Safety Identification
0.099 mm
-40°C to +110°C
-40°F to +230°F
150 x 450 mm
Safety Sign