Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Laborkittel tragen
Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Marke: Brady™ 311376
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Spezifikation
M/M059/EN566/PE-600X200-1 | |
Polyester | |
7.87 x 23.62 in. | |
Surface Mount | |
7.87 in. | |
23.62 in. | |
Rechteckig | |
English | |
Wear Laboratory Coat | |
White on Blue |
Glanz | |
1 Sign | |
Permanent | |
Facility Identification, Safety Identification | |
0.099 mm | |
-40°C to +110°C | |
-40°F to +230°F | |
200 x 600 mm | |
Safety Sign |