Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Laborkittel tragen
Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Marke:  Brady™ 311374
7.13 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17811705
  • 7.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Spezifikation
Spezifikation
M/M059/EN566/PE-297X105-1
Polyester
4.13 x 11.69 in.
Surface Mount
4.13 in.
11.69 in.
Rechteckig
English
Wear Laboratory Coat
White on Blue
Glanz
1 Sign
Permanent
Facility Identification, Safety Identification
0.099 mm
-40°C to +110°C
-40°F to +230°F
105 x 297 mm
Safety Sign