Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Laborkittel tragen
Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Marke:  Brady™ 311377
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17801785
  • 6.05 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Spezifikation
Spezifikation
M/M059/EN566/PE-148X210-1
Polyester
8.27 x 5.83 in.
Surface Mount
8.27 in.
5.83 in.
Rechteckig
English
Wear Laboratory Coat
White on Blue
Glanz
1 Sign
Permanent
Facility Identification, Safety Identification
0.099 mm
-40°C to +110°C
-40°F to +230°F
210 x 148 mm
Safety Sign