Learn More
Iso-Oktan, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16655903
Click to view available options
200 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material iso-Octane
Schmelzpunkt -107°C
CAS 540-84-1
Farbe Farblos
CAS Max. % 1
Dichte 0.69 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 99°C (1013 hPa)
Menge 200 L
Flammpunkt -12°C
Summenformel C8H18
Strukturformel CH3(CH2)6CH3
Beilstein 1696876
Synonym Isooctane, 2,2,4-Trimethylpentane
InChI-Schlüssel NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
IUPAC-Name 2,2,4-Trimethylpentan
Molekulargewicht (g/mol) 114.23
Güte ACS-Gütegrad Plus