Learn More
Brady™ ISO 7010-Zeichen – Keine Durchgangsstraße
Vermeiden kostspieliger Unfälle mit Sicherheitsschildern gemäß ISO 7010 für optimale Wirkung und Erkennbarkeit.
Marke: Brady™ 822299
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polypropylen
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Polypropylen | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 120 °C | |
Global |
PIC P004-Dia 200-PP-CRD/1 | |
Je 1 | |
1.501 mm | |
Rund | |
rot auf weiß |