Learn More
YSI™ ISE Probes for Pro Series Portable Meters
Field probes for ion concentration measurements.
387.00 CHF
Spezifikation
Anwendungen | For use in fresh water applications |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | YSI Pro Series Portable Meters |
Benötigt: Cable/connector assembly 15-177-466.
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11979128
|
YSI™
605104 |
Ammonium ISE |
387.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11989128
|
YSI™
605105 |
Chloride ISE |
387.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11999128
|
YSI™
605106 |
Nitrate ISE |
387.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
For use with Pro Series Portable Meters.Spezifikation
For use in fresh water applications | |
YSI Pro Series Portable Meters |