Learn More
ISA Solution -Silver, WTW™
Click to view available options
Menge:
1 Pk.
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | Mixture Consisting of Water, Sodium Sulfite |
Menge | 1 Pk. |
Farbe | Farblos |
Geruch | Odorless |
Dichte | 1.07g/cm3 |
pH | 6.25 |
Siedepunkt | 100°C |
Physikalische Form | Fluid |