Learn More
ISA-Lösung – Kalium, WTW™
Click to view available options
Menge:
1er-Pckg.
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | Mischung aus Wasser, Natriumchlorid |
Menge | 1er-Pckg. |
Farbe | Farblos |
Geruch | Geruchsneutral |
Dichte | 1.19 g/cm3 |
pH | <7 |
Siedepunkt | 100 °C |
Physikalische Form | Flüssigkeit |