Learn More
Eisendraht, mindestens 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 m
5 x 100 m
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron |
Aussehen | Gray wire |
Dichte | 7.87g/cm3 at 20°C |
Prozentgehaltsbereich | >99% (Metals basis) |
Menge | 100 m |
Form | Draht, 2 mm (0.08 Zoll) Durchmesser |