Learn More
Eisendraht, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 m
5 m
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron wire |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% (metals basis) |
Menge | 5 m |