Learn More
Eisen-Titan-Pulver, -40 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
42.42 CHF - 125.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron Titanium powder |
---|---|
Farbe | Grau |
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Fe:Ti; 60:40 wt% (Al 2% max) |
MDL-Nummer | MFCD00198185 |
UN-Nummer | UN3089 |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Iron Titanium powder | |
Fe:Ti; 60:40 wt% (Al 2% max) | |
UN3089 | |
−40 Mesh |
Grau | |
MFCD00198185 | |
Insoluble in water. | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H228-H319-H335
Entzündbarer Feststoff.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
Gehäuse H228
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:4.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:METALLPULVER, ENTZÜNDBAR, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Iron Titanium powder
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Iron, Titanium
RUO – Research Use Only