missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ Eisen-Testkits
Marke: WTW™ 250349
95.35 CHF gültig bis 2024-11-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21643" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Triazin | |
Photoflex Photometer PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, SpectroFlex | |
25 | |
Photometrisch |
Für Abwasser, Trinkwasser, Lebensmittel | |
Zertifikate | |
25 Tests | |
CombiCheck Zelltestkit mit Eisen (Fe) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Iron Cell Test Method: photometric 0.05 - 4.00 mg/l Fe Spectroquant
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium thioglycolate, Thioglycolic acid