Learn More
GE Healthcare™ Iron-supplemented Bovine Calf Serum
US Origin; Heat inactivated and irradiated.
Marke:  GE Healthcare™ SH30072.04IH
Artikelnummer. 15725533
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Parameter: BCSS, SUP, 1000 ML, HI
  • Tested for: Bluetongue Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV BVDV Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
  • Sterile: Yes
  • Additional Assays: Insulin Gamma Globulin Alkaline Phosphatase Lactate Dehydrogenase SGPT SGOT pH Albumin Blood Urea Nitrogen Creatinine Total Bilirubin Sodium Potassium Calcium Chloride Inorganic Phosphorus Iron TIBC Percent Saturation Glucose IgG
  • Heat Inactivate: Yes
  • Storage: Sera should be stored at -10 ° C or lower. Once thawed, it should be stored at 2 ° to 8 ° C.
  • Sterilization Method: Filtered through sequential 100 nm pore-size rated filters.
  • Processing: Heat Inactivate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 ° C lagern.
Steril
Yes
1000 mL
Bluetongue Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV BVDV Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus