Learn More
Eisenstandard (Trace ICP/ICP-MS-Qualität), SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11455988
Click to view available options
Menge:
125 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Includes
NIST-konformes rückführbares Analysezertifikat gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Richtlinie 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Fe1000 μg/ml
Certifications
Von A2LA gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Richtlinie 34 akkreditiert und�von UL-DQS gemäß ISO 9001 zertifiziert
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron Standard
CAS 7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS Min. % 0.1, 2.0, 97.9
Menge 125 ml
CAS Max. % 0.1, 2.0, 97.9
Analysenzertifikat Claritas PPT™ Analysezertifikat beinhaltet bis zu 68 Elemente im ppt-Bereich.
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Summenformel Fe
MDL-Nummer MFCD00010999
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe]
IUPAC-Name Eisen
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Güte ICP-Spurenanalytik/ICP-MS
Lösungsmittel oder Matrix 2 % HNO3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000 ug/mL Iron
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, iron
Produkt nur für den Laborgebrauch