Learn More
Eisenstab, 12 mm (0.47 Zoll) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mm
50 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron rod |
Namenshinweis | 12mm (0.47 in.) dia. |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 50 mm |
Reinheit (%) | 99.99% |
Gewicht | ≈0.89g/mm |
Form | Stange |