Learn More
Eisen-Stücke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron pieces |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% (metals basis) |
Menge | 500 g |