Learn More
Eisenstücke, unregelmäßig geformt, 25 mm (1.0 Zoll) und unten, ≥99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron |
Farbe | Grau |
Aussehen | Gray irregularly shaped pieces |
Prozentgehaltsbereich | >99.97% (Metals basis) |
Menge | 5 kg |
Formelmasse | 55.847 |
Form | Unregelmäßig geformte Stückchen, 25 mm (1.0 Zoll) und weniger |