Learn More
Eisen(III)-oxid, aufgereinigt, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
6 x 250 g
6 x 1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Eisen(III)-oxid |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 159.69 mol |
Reinheit (%) | ≥ 95 % |
Güte | Gereinigt |