Learn More
Iron(III) chloride hexahydrate, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 280°C to 285°C (1013 hPa) |
Schmelzpunkt | 37°C |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 97.0 to 102.0% |
UN-Nummer | 3260 |
IUPAC-Name | Eisen(3+)-Hexahydrat-Trichlorid |
Verpackung | Kunststoffflasche für Feststoffe |
Dichte | 1.82 g/cm³ (20°C) |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.