Learn More
Eisen(III)-chlorid-Hexahydrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15682330 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
6 x 500 g
ACS-Reagenz, 97 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-77-1
Summenformel Cl3FeH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 270.29
MDL-Nummer MFCD00149712
InChI-Schlüssel NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Eisen(3+)-Hexahydrat-Trichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eisen(III)-chloridhexahydrat
Menge 100 g
Strukturformel FeCl3 · H2O
UN-Nummer 3260
Formelmasse 270.3 mol
Reinheit (%) 97 %
Güte ACS-Reagenz
Dampfdruck 1 mmHg (194 °C)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Iron(III) chloride-6-hydrate