Learn More
Eisen(III)-chlorid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Es wird zur Abwasserbehandlung von Industrieabfällen, zur Chloridhydrometallurgie (Silgarin-Verfahren zur Herstellung von Silicon), zur Trinkwassergewinnung, zur Herstellung von Vorläufern für Polyvinylchlorid (PVC) und Kupfer-basierter Metalle in Leiterplatten verwendet. Eisen(III)-chlorid wird als Katalysator für die Reaktion von Ethylen mit Chlor, als Auslaugmittel und als Trocknungsreagenz in bestimmten Reaktionen verwendet. Es ist ein mildes Oxidationsmittel und wandelt Kupfer(I)-chlorid in Kupfer(II)-chlorid um. Als mäßig starke Lewis-Säure katalysiert es die Chlorierung aromatischer Verbindungen und Friedel-Crafts-Reaktionen. Im Zusammenspiel mit Natriumiodid führt es zur Reduktion organischer Azide auf entsprechende Amine. Es ist nützlich für den Nachweis von Phenolen und phenolischen Derivaten, Gamma-Hydroxybuttersäuren und auch für den Trinder-Tüpfeltest zum Nachweis von Salicylsäuren.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 316°C |
Chemischer Name oder Material | Iron(III) chloride |
Schmelzpunkt | 306°C |
Namenshinweis | anhydrous |
Farbe | Schwarz |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Löslichkeitsinformationen | Freely soluble in methanol,ethanol,ether,and acetone. |
Formelmasse | 162.21 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke