Learn More
Lovibond™ EISEN (II) LR-Tabletten
Die geeignete Tablette für das schnelle Ergebnis
Marke:  Lovibond™ 515420BT
Artikelnummer. 15311845
  • 87.75 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die geeignete Tablette für das schnelle Ergebnis
Die Wasseranalyse könnte nicht einfacher sein. Präzise Dosierung, lange Haltbarkeit und einfache Handhabung machen das Tablettenreagenz zum beliebtesten Indikatorsystem und zur kostengünstigsten Möglichkeit, einen Parameter zu analysieren.
Das Tablettenreagenz in der Aluminium-Blisterpackung hält fast allen klimatischen Bedingungen und äußeren Einflüssen stand. Darüber hinaus besteht für den Anwender kein Sicherheitsrisiko.
Spezifikation
Spezifikation
100 Tabletten
EISEN (II) 0,02 bis 1,0 mg/l
Reagenz
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Iron II LR
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.