Learn More
Eisenfolie, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron |
Farbe | Grau |
Aussehen | Gray foil |
Dichte | 7.87g/cm3 at 20°C |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% (Metals basis) |
Menge | 50 x 50 mm |
Form | Folie, 0.5 mm (0.02 Zoll) dick |