Learn More
Iridiumschwamm, -100 Mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iridium sponge |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN3089 |
Menge | 0.5 g |
Reinheit (%) | 99.95% |
Netzgröße | −100 Mesh |
Form | Schwamm |