Learn More
Invitrogen™ Human IRAK3, GST Tag Recombinant Protein
This IRAK3 Recombinant Human Protein (full length) was expressed in insect cells.
570.00 CHF - 8240.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH57800
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kinase Assay
Molekulargewicht 94.0 kDa
Kinase-Familie IRAK Kinase Family
Proteinlänge Full Length
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15930303
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A30975
10 μg
570.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17128795
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A33378
1 mg
8240.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 15-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15970383
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A32893
100 μg
2645.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
IRAK3 serine/threonine kinase or interleukin-1 receptor-associated kinase 3 is a member of the interleukin-1 receptor-associated kinase protein family which are essential components of the Toll/IL-R immune signal transduction pathways. IRAK3 is primarily expressed in monocytes and macrophages and functions as a negative regulator of Toll-like receptor signaling. IRAK3 mediates critical aspects of innate immunity that result in an immunocompromised state during sepsis. Mutations in IRAK3 are associated with a susceptibility to asthma.
  • Validated for use with the LanthaScreen™ Eu Kinase Binding assay
  • Available in multiple pack sizes for convenient use
Spezifikation
Spezifikation
AAH57800
94.0 kDa
Full Length
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 50 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol
Baculovirus
Recombinant, Full Length
Kinase Assay
IRAK Kinase Family
Human
GST Tag
Dry Ice
Kinases & Inhibitors