Learn More
Cytiva IPGbox Kit
Werkzeuge zur Verbesserung des Wiederaufquellen von vorgegossenen Prest-Immobiline DryStrip-Gelen (IPG-Streifen)
Marke: Cytiva 28-9334-92
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Includes: IPGbox Kit: 10 Reswell-Tabletts, 1 IPGbox Einsatz, Anleitung
Beschreibung
- Unabhängige und gleichzeitige ölfreie Rehydrierung von bis zu 12 Immobiline DryStrip Gelen oder anderen IPG-Streifen
- Der Deckel schützt IPG-Streifen vor Staub und Kontamination
- Laden der Proben für IEF während der Rehydrierung, entweder direkt im Rehydrierungs-Puffer oder über Probenbecher
- IPGbox (Kat. Nr. 45002631) zur Verwendung mit dem IPGbox Kit zur Rehydrierung von 7 bis 24 cm-Immobiline DryStrip-Gelen
- Enthält einen Wiederaufquellträger aus hydrophobem Material, um das Anhaften der Rehydrierungslösung zu verhindern
- Im Deckel der IPGbox befindet sich der IPGbox Einsatz, um optimale Bedingungen für die Rehydrierung zu erhalten
Spezifikation
IPGBox Kit | |
10 Reswell Tabletts und 1 IPGbox Einsatz | |
PET |