Learn More
SI Analytics™ Ionenselektive Indikatorelektrode
Für YSI TitroLine Autotitratoren
Marke: SI Analytics™ 285216312
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kupfer-Anschlussstelle
- pH-Bereich: 2 bis 6
Spezifikation
Ag/AgCl | |
Kunststoff | |
0 °C bis 80 °C |
1 m | |
Cu 1100 A | |
Ionenselektive Indikatorelektrode |