Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ionomycincalciumsalt, 99 %
Click to view available options
Menge:
5 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 5 mg |
Beschreibung | Weiß bis cremefarben |
Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hochselektiver und potenter Calciumionophor |
CAS | 56092-82-1 |
Summenformel | C41H70CaO9 |
Formelmasse | 747.08 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Löslichkeit | Soluble in DMSO (10mg/ml). Also soluble in ethanol or methanol |
Produkttyp | Ionomycin Calcium Salt, 99% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ionomycin calcium salt
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ionomycin calcium salt