Learn More
Ionisations-Pufferlösung für AAS und ICP, Cäsium 2 % Cs in HNO3 1 %, Honeywell Fluka™
284.84 CHF - 640.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ionisation buffer Solution for AAS and ICP |
---|---|
Dichte | 1.01 g/cm3 |
pH | <2 |
Beschreibung
Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.
Spezifikation
Ionisation buffer Solution for AAS and ICP | |
1.01 g/cm3 | |
<2 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 760