Learn More
SI Analytics™ Ionenselektive Indikatorelektrode
Kupferelektrode mit Steckkopf
Marke: SI Analytics™ 285216273
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- pH-Bereich von 2 bis 6
Spezifikation
Kupferelektrode | |
0,0006 bis 6.400 mg/l | |
2 bis 6 | |
0 °C bis 80 °C |