Learn More
SI Analytics™ Ion-Selective Indicator Electrode
SI Analytics™ Ion-Selective Indicator Electrode is a combination electrode with a plug head.
Marke:  SI Analytics™ 285216295
Artikelnummer. 15858684
  • 974.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Parameter: Fluoride
  • With plastic shaft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Measuring Range: 0.02 mg/L to saturated
Kunststoffwelle
F 1100 PLH
120 mm
5 bis 7
0 to 80°C