Learn More
Jodmethan, 2-M-Lösung in tert-Butylether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
85.80 CHF - 385.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iodomethane |
---|---|
Namenshinweis | 2M Solution in tert-Butyl Ether |
CAS | 74-88-4, 64-19-7 |
Dichte | 0.9330g/mL |
Siedepunkt | 41.0°C to 43.0°C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10473112
|
Thermo Scientific Acros
378411000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
85.80 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10515773
|
Thermo Scientific Acros
378418000 |
800 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
385.00 CHF
800 Milliliter |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
AlkylierungsreagenzSpezifikation
Iodomethane | |
74-88-4, 64-19-7 | |
41.0°C to 43.0°C | |
MFCD00001073 | |
0.933 | |
141.94 |
2M Solution in tert-Butyl Ether | |
0.9330g/mL | |
−18°C | |
15, 6159 | |
141.94 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Einatmen.
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Seife und Wasser waschen.
Von Hitze/Funken ... fernhalten
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 200-819-5
RUO – Research Use Only