Learn More
Jodmethan, 2 M lösl. in tert-Butylmethylether, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Beschreibung
Iodomethane is used to control insects, plant parasitic nematodes, soil borne pathogens and weed seeds. Iodomethane as a potential metal mobilizing agent in nature. Microhydration effects on the intermediates of the S(N)2 reaction of iodide anion with methyl iodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Jodmethan wird zur Bekämpfung von Insekten, pflanzenparasitären Nematoden, bodengestützten Pathogenen und Unkrautsamen verwendet. Jodmethan als potentieller metallbewegender Wirkstoff in der Natur. Mikrohydratationseffekte auf die Zwischenprodukte der S(N)2-Reaktion von Iodidanion mit Methyliodid.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Fern von starken Oxidationsmitteln, Wärme, Licht und Basen aufbewahren.
Jodmethan wird zur Bekämpfung von Insekten, pflanzenparasitären Nematoden, bodengestützten Pathogenen und Unkrautsamen verwendet. Jodmethan als potentieller metallbewegender Wirkstoff in der Natur. Mikrohydratationseffekte auf die Zwischenprodukte der S(N)2-Reaktion von Iodidanion mit Methyliodid.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Fern von starken Oxidationsmitteln, Wärme, Licht und Basen aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iodomethane |
Dichte | 0.933 |
Siedepunkt | 41°C to 43°C |
Menge | 500 mL |
UN-Nummer | UN1992 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 141.94 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2 M lösl. in tert-Butylmethylether |