Learn More
Iodcyclopentan, 97 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391307
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1556-18-9
Summenformel C5H9I
Molekulargewicht (g/mol) 196.03
MDL-Nummer MFCD00039446
InChI-Schlüssel PCEBAZIVZVIQEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentane, iodo, cyclopentyl iodide, jodcyclopentan, cyclopentyliodide, iodo-cyclopentane, iodocyclo-pentane, iodocyclopentane, acmc-1c0qu
PubChem CID 73784
IUPAC-Name Iodocyclopentan
SMILES IC1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodocyclopentane
Namenshinweis stabilized with copper
Dichte 1.695
Siedepunkt 166°C to 167°C
Flammpunkt 59°C (138°F)
Brechungsindex 1.548
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1900558
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 196.03
Reinheit (%) 97%