Learn More
Jodbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495133
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
1000 g
Iodobenzene is used to prepare biphenyl and stilbene. It reacts with magnesium to form the Grignard reagent, a phenylmagnesium iodide used in organic synthesis. It finds application as a solid chlorine source by reacting with chlorine to form a complex, iodobenzene dichloride. It serves as a substrate in Sonogashira reaction which is used to form a carbon-carbon bond between a terminal alkyne and an aryl halide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iodbenzen wird zur Herstellung von Biphenyl und Stilben verwendet. Es reagiert mit Magnesium, um das Grignard-Reagenz zu bilden, ein Phenylmagnesiumjodid, das in der organischen Synthese verwendet wird. Es findet Anwendung als feste Chlorquelle, indem es mit Chlor reagiert, um ein komplexes, Iodbenzen-Dichlorid zu bilden. Es dient als Substrat in der Sonogashira-Reaktion, die zur Bildung einer Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung zwischen einem terminalen Alkin und einem Arylhalogenid verwendet wird.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Chloroform und Äther. Leicht mischbar mit Dimethylsulfoxid. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Magnesium und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-50-4
Summenformel C6H5I
Molekulargewicht (g/mol) 204.01
MDL-Nummer MFCD00001029
InChI-Schlüssel SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, iodo, phenyl iodide, benzene iodide, iodophenyl, iodinebenzol, iodo-benzene, phenyliodide, iodo benzene, unii-9hk5l7ybbr, 1-iodobenzene
PubChem CID 11575
IUPAC-Name iodbenzol
SMILES IC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodobenzene
Schmelzpunkt °C to 31°C
Dichte 1.826
Siedepunkt 188°C to 189°C
Flammpunkt 74°C (165°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Brechungsindex 1.62
Menge 50 g
Beilstein 1446140
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,5029
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,chloroform and ether. Slightly miscible with dimethyl sulfoxide. Immiscible with water.
Formelmasse 204.01
Reinheit (%) 98%