Learn More
Jodlösung 0.5 M (1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse, entspricht der analytischen Spezifikation von des EU-Arzneibuchs, BP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10365800
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Chemische Identifikatoren
CAS 7553-56-2
Summenformel I2
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-Schlüssel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Spezifikation
Farbe Braun
Siedepunkt 100°C
IUPAC-Name Molekulares Iod
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Menge 2.5 L
Physikalische Form Flüssig