Learn More
Jod, Reagenzgütegrad, Chips, ≥99 %, Honeywell
Artikelnummer. 15675150
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
2.5 kg
12 kg
Verpackung:
Drum With Inliner
Glasflasche
Reagenzgütegrad, Chips, ≥ 99 %
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7553-56-2
Summenformel I2
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-Schlüssel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Iod, Diiod, Iodkristalle, Sublimiertes Iod, Tinktur Jod, Iodlösung, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Spezifikation
Siedepunkt 184 °C (Literatur)
Chemischer Name oder Material Iod
Schmelzpunkt 113 °C (Literatur)
Namenshinweis Reagenzgütegrad, Chips, ≥99 %
CAS Max. % 100.0000%
Menge 50 g
Strukturformel CHCl3
UN-Nummer UN3495
Beilstein 3587194
IUPAC-Name Molekulares Iod
Formelmasse 253.81
Reinheit (%) ≥99%
Güte Reagenz
Verpackung Glasflasche
Dichte 4.930 g/cm3