Learn More
Iodine Monochloride, ACS Reagent, 1.10±0.1 I/Cl Ratio Basis, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15665420
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-99-0
Summenformel ClI
Molekulargewicht (g/mol) 162.35
MDL-Nummer MFCD00011354
InChI-Schlüssel QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
IUPAC-Name Iodochlorid
SMILES ClI
Spezifikation
Siedepunkt >97°C
Chemischer Name oder Material Iodine monochloride
Schmelzpunkt 14°C to 27°C
Farbe Braun
Menge 25 g
Strukturformel ICl
UN-Nummer UN1792
Formelmasse 162.36g/mol
Reinheit (%) 1.10 ± 0.1% (I/Cl ratio basis)
Geruch Stinging
Verpackung Glasflasche
Aussehen Liquid or Solid
Dichte 3.24g/mL at 25°C